Principaux documents
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
100 EA
42,70 €
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
42,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Questions
  1. Do you have any information about the glass quality used in Z291587?
    1 answer
    1. This product is constructed of borosilicate glass.