Principaux documents
29058-U
Supelco
Flacons (vials), 2 ml, bouchon à vis, R.A.M. (9 mm) kit pratique, bouchons avec septa, non assemblés, pack de 100
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum
100 EA
56,30 €
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
56,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
clear glass vial
Description
unassembled
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Autres remarques
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Informations légales
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.