Principaux documents
28405-U
Supelco
Adaptateur pour seringue Luer
I.D. 10 mm, pk of 3
3 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
3 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Description
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
Conditionnement
pk of 3
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I.
10 mm
Application(s)
food and beverages