Principaux documents
28404-U
Supelco
Colonne vide pour dioxines
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
5 EA
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
5 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
glass hardware
Conditionnement
pk of 5
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I. × L
15 mm × 30 cm
D.E. × L
6.35 mm × 35 cm
D.I. du filetage
24 mm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6.35 mm unions