28399-U
Tube réversible à double couche de carbone (micro-colonne)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Synonyme(s) :
Carbon Reversible SPE cartridge tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Agence
suitable for EPA 1613
Composition
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
Conditionnement
pk of 10
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.E.
6.35-10 mm
Superficie
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Description générale
It is used in the Dioxin preparation system for the isolation and separation of polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins, and furan groups based on the different affinities of these compounds for the two carbon layers.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.