28274-U
Carbosieve SIII Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Carbosieve S-III SS TD TUBE, 7 IN., FOR GERSTEL
77,80 €
About This Item
77,80 €
Produits recommandés
Nom du produit
Carbosieve SIII, stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Matériaux
stainless steel TD tube
Agence
EPA TO-2
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Gamme de produits
Carbosieve
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Autre catégorie plus écologique
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable