28686-U
FLM Carbopack™ X Deactivated Thermal Desorption Tube
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes
Synonyme(s) :
Carbopack™ X
1 250,00 €
About This Item
1 250,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Tube TD en acier inoxydable désactivé FLM Carbopack™ X, preconditioned, pkg of 10 tubes, O.D. × L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
Matériaux
316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD)
Agence
EPA (for fenceline monitoring around the perimeter of oil & gas refineries)
Description
Barcode Label w/unique number
For use with PerkinElmer™, Markes, DANI, Shimadzu™, and O-I Analytical Thermal Desorbers
Sealed w/brass endcaps
verified by EPA Draft Method 325B
Gamme de produits
Carbopack™
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 tubes
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
passive air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
Matrice
Carbopack™ X
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for analyte group BTEX - Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene; 1,3-butadiene, isoprene and other VOCs
for analyte group C3-C5
for sampling Passively with Diffusive endcaps
mode of use adsorbent
Autre catégorie plus écologique
Informations légales
Dispositif de prélèvement d'air
Pièce de rechange
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.
Contenu apparenté
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.