Principaux documents
28026-U
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, longue
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
10 EA
57,70 €
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
57,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
ferrule type long
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a amélioré le dessin de ces ferrules en graphite pour obtenir un profil propre et net, avec un flash minimum.
Caractéristiques :
devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour . Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C