Principaux documents
27407
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
100 EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass (with glass flange)
Description
Mandrel precision point
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilité
for use with Step Vials
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)