Principaux documents
27196
Supelco
Septa, Thermoseal®, pack de 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone (high temperature)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
260 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. × épaisseur
22 mm × 0.100 in.
Compatibilité
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Informations légales
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1