Principaux documents
27125-U
Supelco
Flacons (vials), à bouchon à vis sans ouverture avec liner en aluminium, pré-assemblées, pack de 100
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 2 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN ALU
100 EA
63,70 €
63,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
63,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
63,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are available in various sizes, although 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 2 mL, clear glass, O.D. × H. 12 mm × 32 mm) are used on many autosamplers with a standard opening of 4.6 mm. The threads on the standard vials are 8-425. The phenolic cap is equipped with aluminum liner which can withstand the temperature up to 135° C and is not autoclavable.