27061
Flacons à sertir, silanisés
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Description
silanized glass
Caractéristiques
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)