Principaux documents
26705
Adaptateur Chaney Hamilton®
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
For consistent, reproducible injections
Prevents syringe plunger bending
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 32146
Compatibilité
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
Description générale
Recommandé pour obtenir des injections reproductibles.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.