Principaux documents
2632725
Supelco
Insert d′injection droit, split/splitless (avec laine)
pkg of 25 ea
25 PKG
639,00 €
639,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 PKG
639,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
639,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]