26262
Seringue SGE étanche aux gaz, aiguille amovible
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 25 UL RN ÉTANCHE AUX GAZ, PT#2, 25 G
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 003250
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
Volume
25 μL
Informations légales
Pièce de rechange