Principaux documents
25806
Supelco
Filtre "en T" pour ligne de gaz
brass, 1/4 in. male
1 EA
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
173,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
brass
Raccords
1/4 in. male
Description générale
Avec fritté de 7 microns en acier inoxydable
Ecrous et Ferrules inclus