Principaux documents
25747
Supelco
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
1 EA
72,00 €
72,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
72,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fused silica tubing
Composition
phenyl/methyl (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
360 °C max. temp.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.25 mm
Description générale
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes