24246
Colonne capillaire Carboxen®-1010 PLOT pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Synonyme(s) :
Colonne PLOT Carboxen-1010, 30 m x 0,32 mm
943,00 €
About This Item
943,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D3612-96
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Fabricant/nom de marque
Carboxen®
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Épaisseur moyenne
15 μm
df
15 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Carbon molecular sieve phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Type de colonne
capillary PLOT
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques