Principaux documents
24910-U
Supelco
Purge/Trap A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonyme(s) :
PURGE TRAP A, Tekmar® 3000
1 EA
66,90 €
66,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
66,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
66,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable