Principaux documents
24635
Supelco
Piles pour pompe d′échantillonnage à vide
for use with Model 1060
Synonyme(s) :
Piles pour pompe d’échantillonnage de terrain
1 EA
73,20 €
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
73,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Niveau de qualité
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Model 1060
Description générale
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.