Principaux documents
24436
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
N5-5
replacement needles
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 036110
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL