Principaux documents
24432
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Synonyme(s) :
AIGUILLE DE RECH. NP1B-7C, Unit.
1 EA
66,50 €
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
66,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 034057
Aiguille, L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL