24401
Seringue microvolume SGE
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
Plunger-in-needle syringe
Caractéristiques
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000310
Aiguille, L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
Volume
0.5 μL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :