Principaux documents
23779
Supelco
Étiquettes pour colonnes capillaires
pkg of 100 ea
100 EA
30,20 €
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
30,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
0.016″ aluminum
Conditionnement
pkg of 100 ea
L de la langue
5 1/4 in.
Surface d'écriture, L × l
1 1/8 in. × 3/4 in.
Description générale
Etiquetez votre colonne capillaire de façon permanente.
Protège l′enroulement pendant le stockage.
  • assez souples pour que l′on puisse écrire avec un stylo à bille
  • assez grandes pour contenir toutes les informations nécessaires
  • légères, elles n′ abîmeront pas votre colonne.