22596
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
ferrule type double-tapered
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.5-0.8 mm
Compatibilité
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column
Catégories apparentées
Description générale
- Max. Temp.: 350 °C
- Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
- Characteristics: High reusability.
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)