Principaux documents
22453
Supelco
Ferrule double cône Supeltex M-2B
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
2 EA
70,40 €
70,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
70,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
70,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm to like I.D. Column
Description générale
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes