Principaux documents
22561
Supelco
Méthane, monoxyde carbone, dioxyde carbone, hydrogène et oxygène
1% each component in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le produit 22561 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T218-14
Disponibilité
available only in USA
not available in Canada
Concentration
1% each component in nitrogen
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caractéristiques et avantages
  • Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen, 1% each component in nitrogen is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Analyte
Description
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Methane
    Oxygen
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :