Principaux documents
22495-U
Supelco
Ferrule pour colonne garnie Supeltex M-4, D.E. de colonne de 1/16"
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
10 EA
79,10 €
79,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
79,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
79,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 10 ea
Température maximale
450 °C
D.I.
1/16 in.
Compatibilité
1/16 in. O.D. column
Description générale
Supelco a amélioré le dessin de ces ferrules en graphite pour obtenir un profil propre et net, avec un flash minimum.
Caractéristiques :
devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour . Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)