Principaux documents
22462
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
10 EA
79,10 €
79,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
79,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
79,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a revu la forme de ces ferrules en graphite pour offrir un profil net aux arrêtes vives et avec un minimum de bavures.
Caractéristiques :
Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C