22266
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série A, aiguille amovible
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A, 5 ML
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 010035
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
5 mL
Description générale
- Vanne pour la conservation intégrale de l′échantillon - activée en tournant l′embout
- Rebord positif arrière de la butée de piston - empêche le piston de jaillir hors du corps de la seringue à forte pression
- Fabrication modulaire - Tous les composants peuvent être rapidement démontés pour un nettoyage facile ou le remplacement d′une pièce
- Étanche jusqu′à 250 psi - liquides et gaz