Principaux documents
22046
Té Swagelok®
Swagelok® 200-3, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
T SWAGELOK 200-3, ACIER INOXYDABLE, 1/8″, UNITAIRE®
1 EA
67,60 €
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
67,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
eCl@ss :
32035302
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-3
Raccords
1/8 in. Swagelok
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).[1]
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Nanoliter injection system for microcolumn liquid chromatography.
McGuffin VL and Novotny M.
Analytical Chemistry, 55 (3), 580-583 (1983)