22036
Té Swagelok®
Swagelok® 400-3, stainless steel, 1/4 in. Swagelok
Synonyme(s) :
T SWAGELOK 400-3, ACIER INOXYDABLE, 1/4″, UNITAIRE®
72,40 €
About This Item
72,40 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-3
Raccords
1/4 in. Swagelok
Description générale
Application
Informations légales