22040-U
Jeu d′écrous et de ferrules avant/arrière Swagelok®
Swagelok® 200-S, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
57,10 €
About This Item
57,10 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-S
Raccords
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable