Principaux documents
21736
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série Magnum
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
1 EA
671,00 €
671,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
671,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
671,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip needle
glass syringe
Description
Magnum Series
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 060040
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Volume
100 mL
Description générale
Série Magnum - Aiguille amovible : Seringue Pressure-Lok permettant l′échantillonnage et le stockage d′échantillons de volume allant jusqu′à 500 ml. Aiguille amovible à faible volume mort. Vanne rotative permettant un échantillonnage sur site pour analyse ultérieure. Idéale pour le recueil, l′analyse de traces et la concentration d′échantillons de contaminants de l′environnement.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.