21518
Raccord union Swagelok® entièrement percé
Swagelok® 400-6BT, stainless steel, 1/4 in.
Synonyme(s) :
RACCORD UNION B-DIRECT SWAGELOK 400-6BT, ACIER INOXYDABLE, 1/4″, UNITAIRE®
43,60 €
About This Item
43,60 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Description
bored-through yes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-6BT
Raccords
1/4 in.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales