22005
Raccord union réducteur Swagelok®
Swagelok® 400-6-2, brass, 1/4 in. Swagelok
Synonyme(s) :
RÉDUCTEUR SWAGELOK 400-6-2, LAITON, 1/4 x 1/8, BOÎTE DE 2®
18,20 €
About This Item
18,20 €
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-6-2
Raccords
1/4 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales