Principaux documents
20441
Supelco
Septa GR-2
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
100 EA
75,10 €
75,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
75,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
75,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 100 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diamètre
10 mm ( 13/32 in.)
Description générale
Température de l′injecteur : 50 °C à 200 °C
  • Septa en gomme de silicone gris peu coûteux, pour utilisation en routine et en isotherme.
Application
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)