20383
Laine de verre
Phosphoric Acid Treated, pkg of 50 g
73,00 €
About This Item
73,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 g
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable