16761
2-Chloro-1,3-propanediol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-MCPD, 2-Monochloro-propanediol, Glycerol β-chlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
Clé InChI
DYPJJAAKPQKWTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)