Principaux documents
13349-U
Supelco
Dowex Monosphere MR-450 UPW hydrogen and hydroxide form
matrix styrene-divinylbenzene (gel)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
beads
Niveau de qualité
Conditionnement
bucket of 1000 g
Paramètres
60 °C max. temp.
Humidité
46-53% (cation)
55-65% (anion)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Taille des particules
310-410 μm (cation exchange)
540-640 μm (anion exchange)
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume(cation)
Technique de séparation
mixed mode
Description générale
Dowex Monosphere MR-450 is a gel-type nonseparable bifuntional styrenedivinylbenzene mixed bed ion exchange resin. It has sulfonic acid and quaternary ammonium as functional groups. It is used for adsorptive deacidification of fatty acid oils.[1]
Application
Résine d′échange d′ions en lits mélangés capable de désioniser l′eau ultra-pure.
Dowex Monosphere MR-450 UPW hydrogen and hydroxide form may be used in separation media for liquid chromatography.
Informations légales
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sorption Kinetics, Thermodynamics and Regeneration for Lipid Feedstock Deacidification Using a Mixed-Bed Ion-Exchange Resin
Jamal, Yousuf, et al.
Journal of Food Process Engineering, 37, 27-36 (2014)