11825-U
Garniture pour colonne de GC/CPG avec revêtement
phase 0.3% Carbowax 20M + 0.1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
bottle of 15 g
Paramètres
60-200 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack C support
Groupe de la matrice active
0.3% Carbowax 20M + 0.1% H3PO4 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group C2-C5 acids
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable