10283
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep A, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
272,00 €
About This Item
272,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 75 cc
Fabricant/nom de marque
Hayes Separation Inc
Paramètres
165 °C temp. limit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Superficie
526 m2/g
Matrice
HayeSep A
Taille des particules
80-100 mesh
Densité
~0.36 g/mL (free fall density)
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable