Principaux documents
07311
Supelco
Cyphenothrin
reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\C1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3
Clé InChI
FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable