Principaux documents
000J004
Supelco
DSD-DNPH Color Cap Insert
pkg of 100 ea
1 PKG
34,40 €
34,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
34,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
34,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 100 ea
Niveau de qualité
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for connecting to DSD Samplers (string not included)