ZRB1959
Anti-SCD Antibody, clone 2C2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-Cav3.2 Antibody, clone 1D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Acyl-CoA desaturase, Delta(9)-desaturase, Delta-9 desaturase, EC:1.14.19.1, Fatty acid desaturase, Stearoyl-CoA desaturase, hSCD1
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C2, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 41.52 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SCD(6319)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SCD in HepG2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SCD in SK-MEL-28 and A375 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Stearoyl-CoA desaturase (SCD) peptide with a KD of 1.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SCD in Human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SCD detected SCD in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable