ZRB1917
Anti-NSE/Enolase-2 Antibody, clone 2J18-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Gamma-enolase;EC:4.2.1.11;2-phospho-D-glycerate hydrolyase;Neural enolase;Neuron-specific enolase
193,00 €
About This Item
193,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2J18-H1, recombinant monoclonal
Description
2J18-H1 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 47.27 kDa
observed mol wt ~48 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, canine, bovine, feline, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminus
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NSE/Enolase-2 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in lysates from C6 cells, Rat brain and Mouse tissue, and SHSY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NSE/Enolase-2 peptide with a KD of 4.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable