ZRB1322
Anti-NPM/B23 Antibody, clone 2H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Nucleophosmin;Nucleolar phosphoprotein B23;Nucleolar protein NO38;Numatrin)
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H21, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 32.58 kDa
observed mol wt ~36 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, monkey, porcine, canine, feline, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPM1(4869)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NPM/B23 in L6 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in U2OS cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NPM/B23 peptide with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions from a representative lot detected His-tagged, full-length, recombinant Human B23-NPM1 protein.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in human colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable