ZMS1078
Anti-CFTR Antibody, clone MM13-4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator;ATP-binding cassette sub-family C member 7;Channel conductance-controlling ATPase;cAMP-dependent chloride channel
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MM13-4, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 168.14 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFTR(1080)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected human bronchial epithelial cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected CFTR in one million CFTR transfected human bronchial epithelial cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected bronchial epithelial cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1