ZMS1059
Anti-Laminin-5 γ2 Antibody, clone D4B5 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D4B5, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 130.98 kDa
observed mol wt ~130 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant Laminin 5 g2.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected human recombinant Laminin 5 g2.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in A431 Cell line.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in human skin tissue sections.
ELISA Analysis: 300 μg/mL from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in Laminin-5 with control GST.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable