Principaux documents
Z765570
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 13 mm tubes
1 EA
50,30 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
50,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.77
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 50 x 13 mm tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BV1010-13
Description générale
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables use of 50 x 13 mm tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Informations légales
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.